Learn More
Rheb Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-77214-0.025mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18713134
  • 189.00€ / 0.03mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Rheb Polyclonal specifically detects Rheb in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rheb
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.02% Sodium Azide
GTP-binding protein Rheb, MGC111559, Ras homolog enriched in brainRHEB2Ras homolog enriched in brain 2
Rabbit
19, 20 kDa
0.025 mg
Cancer, mTOR Pathway, Signal Transduction
6009
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
1 mg/mL
Western Blot 1-4 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2 μg/mL
AAH16155
RHEB
Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from the middle region of human Rheb. The immunogen is located within amino acids 40 - 90 of Rheb. Amino Acid Squence: DTAGQDEYSIFPQTY
Affinity Purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only