Learn More
RG9MTD1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Specifications
Antigen RG9MTD1
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18631052
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-98053-100ul
100 μg
326.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18653295
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-98053-50ul
50 μg
216.00€
50µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
RG9MTD1 Polyclonal antibody specifically detects RG9MTD1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
RG9MTD1
Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human
EC 2.1.1, EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.36, FLJ20432, HBV pre-S2 trans-regulated protein 2, Mitochondrial RNase P protein 1, MRPP1mitochondrial ribonuclease P protein 1, NY-REN-49 antigen, Renal carcinoma antigen NY-REN-49, RNA (guanine-9-) methyltransferase domain containing 1, RNA (guanine-9-)-methyltransferase domain-containing protein 1
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RG9MTD1 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.0)
54931
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado