Learn More
REXO2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-93904-0.02ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
REXO2 Polyclonal antibody specifically detects REXO2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| REXO2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100 | |
| CGI-114, DKFZP566E144, EC 3.1, oligoribonuclease, mitochondrial, REX2, REX2, RNA exonuclease 2 homolog (S. cerevisiae), RFN, RNA exonuclease 2 homolog, SFNMGC111570, Small fragment nuclease, SMFN | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 26-237 of human REXO2 (NP_056338.2). VREGGAAMAAGESMAQRMVWVDLEMTGLDIEKDQIIEMACLITDSDLNILAEGPNLIIKQPDELLDSMSDWCKEHHGKSGLTKAVKESTITLQQAEYEFLSFVRQQTPPGLCPLAGNSVHEDKKFLDKYMPQFMKHLHYRIIDVSTVKELCRRWYPEEYEFAPKKAASHRALDDISESIKELQFYRNNIFKKKIDEKKRKIIENGENEKTVS | |
| 0.02 mL | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 25996 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur