Description
- Volume adjustment feature allows desired volume to be reached in few quick turns
- Control button and ejectors low operating force are positioned for ergonomics 4-digit, magnifying-shape volume display
- Calibration display and adjustment opening for specific liquids and volumes
- Uses renowned PhysioCare Concept™ thus reduces strain on hand and arm during pipetting, maintains balance, minimal user exertion
- Quick lock makes lower part particularly easy to remove and service
- Spring loaded tip cone promotes tight fit to tip
- Has ability to be autoclaved without disassembling
- Applications: Pipetting liquids, Mixing liquids, Filling of plates, gels, and reaction vessels, Phase extraction and removal of supernatants
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | Lot Specific Certificate |
| Compatible Tips | epT.I.P.S. |
| Adjustable Tip Spacing | No |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Dark Gray |
| Disposable | Reusable |
| For Use With | epT.I.P.S. 10 μL |
| Grip Type | Ergonomic |
| Material | Plastic |
| Number of Channels | 1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?