Learn More
Renal Cell Carcinoma Marker (gp200) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Renal Cell Carcinoma Marker (gp200) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
Brand:  Epredia MS-409-R7
 View more versions of this product
Code produit. 12681367
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    242.55€ / 7mL
    Save 54.45€
    18% Off
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
In normal kidney, gp200 is localized along the brush border of the pars convoluta and pars recta segments of the proximal tubule, as well as focally along the luminal surface of Bowman's capsule adjoining the outgoing proximal tubule. Of other normal tissues examined, the gp200 is also localized along the luminal surfaces of breast lobules and ducts, the luminal surface of the epididymal tubular epithelium, within the cytoplasm of parathyroid parenchymal cells, and focally within the colloid of thyroid follicles. Thirty-one other normal tissues do not express similar or cross-reacting antigens. Reportedly, gp200 is expressed by 93% of primary and 84% of metastatic renal cell carcinomas.
Host Species: Mouse
Clone: PN-15
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Carbohydrate domain
Immunogen: Microsomal fraction of human renal cortical tissue homogenate
Molecular Weight: ∽200kDa
Positive Control: Normal kidney or renal cell CA
Cellular Localization: Membrane and cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Reduced and nonreduced)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Renal Cell Carcinoma Marker (gp200) Ab-1
Monoclonal
Prediluted
Mouse
7 mL
Cancer and Tumor Biology
Human, Rat
IgG2a κ
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
PN-15
Unconjugated
Microsomal fraction of human renal cortical tissue homogenate
IVD
Primary
Prediluted
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis