missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Relaxin R1/LGR7 Antibody (933344) [HRP], Novus Biologicals™

Product Code. 18619454 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18619454 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18619454 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB8898H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Relaxin R1/LGR7 Monoclonal antibody specifically detects Relaxin R1/LGR7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Relaxin R1/LGR7
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 933344
Conjugate HRP
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulation PBS
Gene Alias leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 7, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 7, LGR7.1, LGR7.10, LGR7LGR7.2, MGC138347, MGC142177, Relaxin family peptide receptor 1, relaxin receptor 1, relaxin/insulin-like family peptide receptor 1, RXFPR1
Host Species Mouse
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Relaxin R1, Met1-Ser398, Accession # Q9HBX9
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline GPCR
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 59350
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.