Learn More
Redox Solution, 180mV Pt/Calomel, 220mV Pt/Ag/AgCl, SI Analytics™
Tienda SI Analytics Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
60 Ampules
missing translation for 'unitSize'
Each
Descripción
- Mixture, consisting of the following components: Water, potassium hexacyanoferrate(II) and (III), disodium hydrogenphosphate, potassium dihydrogenphosphate
- Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust)
- The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace
- Must not be disposed together with household garbage
- Do not allow product to reach sewage system
Especificaciones
Especificaciones
| Boiling Point | 100°C |
| Color | Light Yellow |
| Density | 1.01g/cm3 |
| pH | 7 |
| Quantity | 60 Ampules |
| Solution Type | Redox |
| Odor | Odorless |
| Vapor Pressure | 23hPa |
| Solubility Information | Fully miscible in water |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido