Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Alexa Fluor 488, Clone: CTK0101 and CTK0102, Proteintech ChromoTek
Description
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG/anti-rabbit IgG, recombinant VHH is an anti-human IgG and anti-rabbit IgG specific secondary antibody. It consists of of a mixture of 2 Nanobodies that bind to human IgG and rabbit IgG with high affinity & specificity.
Spécification
Spécification
| Antigen | Recombinant VHH |
| Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CTK0101 and CTK0102 |
| Conjugate | Alexa Fluor 488 |
| Host Species | Alpaca |
| Quantity | 100 μL |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Target Species | Human, Rabbit |
| Content And Storage | Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?