Learn More
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 C.37 S (GCN4-IZ) Avi His Protein
Description
Measured by its binding ability in a functional ELISA with Recombinant Human ACE-2 Fc Chimera (Catalog # 10544-ZN ).
Specifications
Specifications
| Accession Number | YP_009724390.1 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Gene ID (Entrez) | 43740568 |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W.-observed: 145 - 170 kDa, under reducing conditions., M.W.-theroretical: 137 kDa |
| Quantity | 50 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived sars-cov-2 Spike protein SARS-CoV-2 C0.37 Spike(Val16-Lys1211)(Gly75Val, Thr76Ile, RSYLTPG246-252 del, Asp253Asn, Leu452Gln, Phe490Ser, Asp614Gly, Thr859Asn) (Arg682Ser, Arg685Ser, Lys986Pro, Val987Pro)(N-terminus) Accession # YP_009724390.1 GCN4-IZ Avi-tag 6-His tag (C-terminus) |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, S Protein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike glycoprotein, surface glycoprotein |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?