Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Alpha-galactosidase 1 Protein
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Spezifikation
Spezifikation
| Name | S. cerevisiae Alpha-galactosidase 1 Protein |
| Quantity | 100 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not determined. |
| Gene Symbol | MEL1 |
| Protein Length | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | S. cerevisiae |
| Species | Yeast |
| Protein Tag | His |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur