Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat HRAS / GTPase Hras Protein
Product Code. p-7155462
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16086741
Brand: enQuireBio™ QP8837ec10ug
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) HRAS / GTPase Hras, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Accession Number NP_001091711.1
Gene ID (Entrez) 293621
Name HRAS / GTPase Hras Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol Hras
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Rat
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence TEYKLVVVGA GGVGKSALTI QLIQNHFVDE YDPTIEDSYR KQVVIDGETC LLDILDTAGQ EEYSAMRDQY MRTGEGFLCV FAINNTKSFE DIHQYREQIK RVKDSDDVPM VLVGNKCDLA ARTVESRQAQ DLARSYGIPY IETSAKTRQG VEDAFYTLVR EIRQHKLRKL NPPDESGPGC MSCKC
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Show More Show Less
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis