Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rat CCL4/MIP-1 beta Protein
Code produit. 18304997
Click to view available options
Formulation:
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
Conditionnement:
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18304997
Marque: R&D Systems™ 6935MB025/CF
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Rat CCL4/MIP-1 beta Protein is derived from E. coli. The Recombinant Rat CCL4/MIP-1 beta Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formulation Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
Gene ID (Entrez) 116637
Molecular Weight (g/mol) 7.8 kDa
Name CCL4/MIP-1 beta
Quantity 25 μg
Source E. coli-derived rat CCL4/MIP-1 beta protein Ala24-Asn92
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis