missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Gingipain R2 Protein
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | WP_010956050.1 |
| Name | P. gingivalis Gingipain R2 Protein |
| Quantity | 50 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not determined. |
| Gene Symbol | rgpB |
| Protein Length | Partial (see sequence information for more details). |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | P. gingivalis |
| Species | E. coli |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur