Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Mouse TNFRSF4 / OX40 / CD134 Protein
Produktkode 16096040
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 16096040
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP6816ec1mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TNFRSF4 / OX40 / CD134, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Accession Number NP_035789.1
Gene ID (Entrez) 22163
Name TNFRSF4 / OX40 / CD134 Protein
Quantity 1 mg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol TNFRSF4
Protein Length Extracellular Domain
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Mouse
Species E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sequence VTARRLNCVK HTYPSGHKCC RECQPGHGMV SRCDHTRDTL CHPCETGFYN EAVNYDTCKQ CTQCNHRSGS ELKQNCTPTQ DTVCRCRPGT QPRQDSGYKL GVDCVPCPPG HFSPGNNQAC KPWTNCTLSG KQTRHPASDS LDAVCEDRSL LATLLWETQR PTFRPTTVQS TTVWPRTSEL PSPPTLVTPE GP
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.