Description
An un-tagged recombinant protein corresponding to the amino acids 1-77 of Human VAMP3/Cellubrevin The Recombinant Human VAMP3/Cellubrevin Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human VAMP3/Cellubrevin Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifications
Specifications
| Accession Number | NP_004772 |
| For Use With (Application) | Western Blot |
| Formulation | 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 10% glycerol |
| Gene ID (Entrez) | 9341 |
| Molecular Weight (g/mol) | 8.7kDa |
| Name | VAMP3/Cellubrevin Protein |
| Purification Method | Protein |
| Immunogen | MSTGPTAATGSNRRLQQTQNQVDEVVDIMRVNVDKVLERDQKLSELDDRADALQAGASQFETSAAKLKRKYWWKNCK |
| Storage Requirements | −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Cross Reactivity | Human |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?