Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription factor SOX-2 Protein
Product Code. 16095350
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16095350
Brand: enQuireBio™ QP6718ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription factor SOX-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Accession Number NP_003097.1
Gene ID (Entrez) 6657
Name Transcription factor SOX-2 Protein
Quantity 1 mg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol SOX2
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sequence MYNMMETELK PPGPQQTSGG GGGNSTAAAA GGNQKNSPDR VKRPMNAFMV WSRGQRRKMA QENPKMHNSE ISKRLGAEWK LLSETEKRPF IDEAKRLRAL HMKEHPDYKY RPRRKTKTLM KKDKYTLPGG LLAPGGNSMA SGVGVGAGLG AGVNQRMDSY AHMNGWSNGS YSMMQDQLGY PQHPGLNAHG AAQMQPMHRY DVSALQYNSM TSSQTYMNGS PTYSMSYSQQ GTPGMALGSM GSVVKSEASS SPPVVTSSSH SRAPCQAGDL RDMISMYLPG AEVPEPAAPS RLHMSQHYQS GPVPGTAING TLPLSHM
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt