Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TNF-alpha (HEK293-expressed) Protein
Código de producto. 18725646
Click to view available options
Quantity:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100µg
1mg
20µg
250µg
500µg
50µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18725646
Marca: R&D Systems™ 10291TA020
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Measured in a cytotoxicity assay using L-929 mouse fibroblast cells in the presence of the metabolic inhibitor actinomycin D. ED50 for this effect is 20 to 100 pg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Accession Number P01375
For Use With (Application) Bioactivity
Gene ID (Entrez) 7124
Molecular Weight (g/mol) 17 kDa
Name APC1 protein, Cachectin, Cachetin, DIF, TNF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNFA, TNFalpha, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Quantity 20 μg
Source Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human TNF-alpha protein Val77-Leu233
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugate Unconjugated
Species Human
Reconstitution Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Buffer Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Endotoxin Level <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado