Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Plexin B1 (Sema domain) His Protein
Beschreibung
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human Plexin B1 His-tag is coated at 1.00 μg/mL (100 μL/well), Recombinant Human Semaphorin 4D Fc Chimera (Catalog # 7470-S4 ) binds with an ED50 of 80.0-480 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | O43157.3 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Gene ID (Entrez) | 5364 |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W.-observed: 60-68 kDa, under reducing conditions, M.W.-theroretical: 56 kDa |
| Quantity | 50 μg |
| Source | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human Plexin B1 protein Leu20-Gln535, with a C-terminal 6-His tag |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | plexin B1, PLXN5, PLXNB1, SEP, Transmembrane Protein SEP |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?