Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Peroxiredoxin 2 Protein
Product Code. 18230663 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
Unit Size:
100µg
20µg
Product Code. 18230663
Brand: Novus Biologicals™ NBP261185100UG
Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results. Applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity
A bioactive recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-198 of Mouse Peroxiredoxin 2alpha The Recombinant Mouse Peroxiredoxin 2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse Peroxiredoxin 2 Protein has been validated for the following applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 1 mg/ml
For Use With (Application) Bioactivity, Functional Study, SDS-PAGE
Formulation PBS (pH 7.4) containing 10% glycerol.
Gene ID (Entrez) 7001
Molecular Weight (g/mol) 24.3 kDa
Quantity 100 μg
Source E. coli
Storage Requirements Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Regulatory Status RUO
Gene Symbol PRDX2
Cross Reactivity Peroxiredoxin 2
Species Human
Purity or Quality Grade >90%, by SDS-PAGE
Show More Show Less
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt