Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human PDGF-AA, Animal-Free Protein
Specifica
Specifica
| Accession Number | P04085.1 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Gene ID (Entrez) | 5154 |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W. theroretical: 14 kDa (monomer) |
| Quantity | 10 μg |
| Source | E. coli-derived human PDGF-AA protein Ser87-Thr211, with and without an N-terminal Met Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory. |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, ≤ -20°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, ≤ -20°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Gene Alias | PDGF1, PDGF-A, PDGFAA |
| Gene Symbol | PDGFA |
| Conjugate | Unconjugated |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?