Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NUDT2 / Ap4A hydrolase Protein
Product Code. 16076760
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16076760
Brand: enQuireBio™ QP6935ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NUDT2 / Ap4A hydrolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Accession Number NP_001152.1
Gene ID (Entrez) 318
Name NUDT2 / Ap4A hydrolase Protein
Quantity 100 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol NUDT2
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag GST
Sequence MALRACGLII FRRCLIPKVD NNAIEFLLLQ ASDGIHHWTP PKGHVEPGED DLETALRETQ EEAGIEAGQL TIIEGFKREL NYVARNKPKT VIYWLAEVKD YDVEIRLSHE HQAYRWLGLE EACQLAQFKE MKAALQEGHQ FLCSIEA
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Show More Show Less
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt