Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Formulation | 0.2 μm filtered solution in 25 mM Tris-HCl (pH 8.0) |
| Gene ID (Entrez) | 4151 |
| Molecular Weight (g/mol) | MolecularWeight-theroretical: 17.1 kDa |
| Quantity | 1 mg |
| Storage Requirements | Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Endotoxin Concentration | Less than 1.0 EU/μg of Myoglobin as determined by LAL method. |
| Gene Alias | MGC13548, myoglobin, PVALB |
| Gene Symbol | MB |
| Conjugate | Unconjugated |
| Species | Human |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?