Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human MIF Protein, CF
Product Code. 18318987
Click to view available options
Quantity:
1 mg
2 μg
Conditionnement:
1mg
2µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18318987
Marque: R&D Systems™ 289MF01M/CF
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
Applications: Bioactivity
The Recombinant Human MIF Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human MIF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accession Number AAA36315
For Use With (Application) Bioactivity
Gene ID (Entrez) 4282
Molecular Weight (g/mol) 12.4 kDa & 12.3 kDa
Quantity 1 mg
Source E. coli-derived human MIF protein Pro2-Ala115,with an N-terminal Met
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after opening. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Regulatory Status RUO
Endotoxin Concentration <0.10 EU / 1 ug of the protein by the LAL method.
Specific Reactivity MIF
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Buffer Supplied as a 0.2 um filtered solution in MES and NaCl.
Purity or Quality Grade >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie« Blue Staining.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis