Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Melusin/ITGB1BP2 GST (N-Term) Protein
Product Code. 18631961 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Unit Size:
10µg
25µg
Product Code. 18631961
Brand: Novus Biologicals™ H00026548Q0125ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 26548
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 33.88 kDa
Quantity 25 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias CHORDC3, integrin beta 1 binding protein (melusin) 2, integrin beta-1-binding protein 2, ITGB1BP, Melusin, MGC119214
Gene Symbol ITGB1BP2
Research Category Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein Melusin/ITGB1BP2
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis