Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human MAST1 GST (N-Term) Protein
Product Code. 18666730 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10µg
25µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18666730
Marke: Novus Biologicals™ H00022983Q0110ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, SDS-PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 22983
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 37.62 kDa
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, KIAA0973microtubule-associated serine/threonine-protein kinase 1, microtubule associated serine/threonine kinase 1, SAST170, SASTsyntrophin associated serine/threonine kinase, Syntrophin-associated serine/threonine-protein kinase
Gene Symbol MAST1
Research Category Protein Kinase
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein MAST1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt