Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human M-CSF Protein
Description
Measured in a cell proliferation assay using M-NFS-60 mouse myelogenous leukemia lymphoblast cells. Nakoinz, I. et al. (1990) J. Immunol. 145:860. The ED50 for this effect is 0.5-1.5 ng/mL.
Spécification
Spécification
| Accession Number | NP_757350 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Gene ID (Entrez) | 1435 |
| Molecular Weight (g/mol) | 18.5 kDa (monomer) |
| Quantity | 10 μg |
| Source | <EM>E. coli</EM>-derived human M-CSF protein Glu33-Ser190, with an N-terminal Met |
| Storage Requirements | Manual defrost freezer; Avoid repeated freeze-thaw cycles; 12 mo. from receipt, -20 to -70°C as supplied; 1 mo, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution; 3 mo, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution |
| Regulatory Status | RUO |
| Endotoxin Concentration | <1.0 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?