Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LTF Holo Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 4057 |
| Name | LTF Holo Protein |
| Quantity | 1 g |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Gene Symbol | LTF |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Species | Rice |
| Protein Tag | Untagged |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?