Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human IMP5 GST (N-Term) Protein
Product Code. 18530001 Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 μg
25 μg
missing translation for 'unitSize'
10µg
25µg
Product Code. 18530001
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ H00162540Q0125ug
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 162540
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 36.08 kDa
Quantity 25 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, IMP-5, intramembrane protease 5, signal peptide peptidase-like 2 C, SPPL2c, SPP-like 2 C
Gene Symbol SPPL2C
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein IMP5
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis