Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-4R alpha Fc Biotinylated Protein, CF
Description
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Biotinylated Recombinant Human IL-4R alpha Fc Chimera binds to Recombinant Human IL-4 Protein (Catalog # 204-IL ) with an ED50 of 0.100-1.00 Âμg/mL.
Spécification
Spécification
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Gene ID (Entrez) | 3566 |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W.-observed: 55-85 kDa, under reducing conditions., M.W.-theroretical: 51 kDa |
| Quantity | 50 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human IL-4R alpha protein Human IL-4R alpha (Gly24-His 232) (N-terminus)Accession # P24394.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | CD124, CD124 antigen, IL-4 R alpha, IL-4 receptor subunit alpha, IL4R, IL4R alpha, IL-4R subunit alpha, IL-4RA, IL4RACD124, IL-4R-alpha, interleukin 4 receptor, interleukin-4 receptor alpha chain, interleukin-4 receptor subunit alpha |
| Conjugate | Biotin |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?