Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-4 Protein, Animal-Free
Product Code. 18795865
Click to view available options
Quantity:
1 mg
50 μg
Unit Size:
1mg
50µg
Product Code. 18795865
Brand: R&D Systems™ BT004AFL01M
Intended for preclinical researchers who may transition to GMP IL-4 for their clinical work
Measured in a cell proliferation assay using TF-1 human erythroleukemic cells. Kitamura, T. et al. (1989) J. Cell Physiol. 140:323. The ED50 for this effect is 0.0400-0.320 ng/mL. The specific activity of Animal-FreeTM Recombinant Human IL-4 is >1.0x107 IU/mg, which is calibrated against the human IL-4 WHO International Standard (NIBSC code: 88/656).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Accession Number P05112.1
For Use With (Application) Bioactivity
Formulation Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gene ID (Entrez) 3565
Molecular Weight (g/mol) M.W. (Observed): 13 kDa, under reducing conditions., M.W. (Theoretical): 15.1 kDa
Quantity 1 mg
Source E. coli-derived human IL-4 protein His25-Ser153, with an N-terminal Met Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory.
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin Concentration <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias B cell growth factor 1, BCDF, B-cell stimulatory factor 1, BCGF1, BCGF-1, binetrakin, BSF1, BSF-1, IL4, IL-4B_cell stimulatory factor 1, IL4E12, interleukin 4, interleukin-4, Lymphocyte stimulatory factor 1, MGC79402, Pitrakinra
Conjugate Unconjugated
Species Human
Reconstitution Reconstitute at 500μg/mL in PBS.
Purity or Quality Grade >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein IL-4
Show More Show Less
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt