Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-29/IFN-lambda 1 Protein
Product Code. p-4720076
Click to view available options
Formulation:
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
Unit Size:
25µg
Product Code. 18370358
Brand: R&D Systems™ 1598IL025
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human IL-29/IFN-lambda 1 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human IL-29/IFN-lambda 1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Formulation Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
Gene ID (Entrez) 282618
Molecular Weight (g/mol) 21.4 kDa
Name IL-29/IFN-lambda 1
Quantity 25 μg
Source Mouse myeloma cell line,NS0-derived human IL-29/IFN-lambda 1 protein Gly20-Thr200,with a C-terminal 10-His tag
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt