Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-21 Protein, CF
Description
Measured in a cell proliferation assay using B9 mouse hybridoma cells. The ED50 for this effect is 5.00-50.0 ng/mL.
Specifica
Specifica
| Accession Number | Q9HBE4.3 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. See Certificate of Analysis for details. |
| Gene ID (Entrez) | 59067 |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W.-theoretical: 15 kDa, M.W.-observed: 15-17 kDa, under reducing conditions. |
| Quantity | 10 μg |
| Source | E. coli-derived human IL-21 protein Gln32-Ser162 with a N-terminal Met |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | CVID11, IL21, IL-21Za11interleukin-21, interleukin 21, interleukin-21 isoform, Za11 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?