Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IFN-epsilon Protein
Beschreibung
The Recombinant Human IFN-epsilon Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IFN-epsilon Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | Q86WN2 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Citric Acid and CHAPS with BSA as a carrier protein. |
| Gene ID (Entrez) | 338376 |
| Molecular Weight (g/mol) | 23 kDa |
| Name | IFNE, IFN-E, IFNE1PRO655, IFNepsilon, IFN-epsilon, IFNT1, Ifn-tau-11, INFE1, interferon epsilon, interferon epsilon 1, Interferon epsilon-1, interferon tau-1, interferon, epsilon, interferon-epsilon, MGC119018, MGC119020 |
| Quantity | 25 μg |
| Source | E. coli-derived human IFN-epsilon protein Leu22-Arg208 (Cys175Ser),with an N-terminal Met and a C-terminal 6-His tag |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?