Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glycogen phosphorylase, liver form Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifications
Specifications
| Accession Number | NP_001157412.1 |
| Gene ID (Entrez) | 5836 |
| Name | Glycogen phosphorylase, liver form Protein |
| Quantity | 500 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not determined. |
| Gene Symbol | PYGL |
| Protein Length | Partial (see sequence information for more details). |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Show More |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu