Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glucose-6-phosphate isomerase Protein
Product Code. 16073971
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16073971
Brand: enQuireBio™ QP8317ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glucose-6-phosphate isomerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Accession Number NP_000166.2
Gene ID (Entrez) 2821
Name Glucose-6-phosphate isomerase Protein
Quantity 100 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol GPI
Protein Length Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence AALTRDPQFQ KLQQWYREHR SELNLRRLFD ANKDRFNHFS LTLNTNHGHI LVDYSKNLVT EDVMRMLVDL AKSRGVEAAR ERMFNGEKIN YTEGRAVLHV ALRNRSNTPI LVDGKDVMPE VNKVLDKMKS FCQRVRSGDW KGYTGKTITD VINIGIGGSD LGPLMVTEAL KPYSSGGPRV WYVSNIDGTH IAKTLAQLNP ESSLFIIASK TFTTQETITN AETAKEWFLQ AAKDPSAVAK HFVALSTNTT KVKEFGIDPQ NMFEFWDWVG GRYSLWSAIG LSIALHVGFD NFEQLLSGAH WMDQHFRTTP LEKNAPVLLA LLGIWYINCF GCETHAMLPY DQYLHRFAAY FQQGDMESNG KYITKSGTRV DHQTGPIVWG EPGTNGQHAF YQLIHQGTKM IPCDFLIPVQ TQHPIRKGLH HKILLANFLA QTEALMRGKS TEEARKELQA AGKSPEDLER LLPHKVFEGN RPTNSIVFTK LTPFMLGALV AMYEHKIFVQ GIIWDINSFD QWGVELGKQL AKKIEPELDG SAQVTSHDAS TNGLINFIKQ QRE
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Show More Show Less
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt