Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human FTO His Protein
Product Code. 18311297 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
10 μg
50 μg
Unit Size:
10µg
50µg
Product Code. 18311297
Brand: Novus Biologicals™ NBP31814350UG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accession Number Q9C0B1
For Use With (Application) SDS-PAGE
Formulation Liquid. 0.2um-filtered solution in 55mM TRIS-Cl, pH 8.2, 150mM NaCl
Gene ID (Entrez) 79068
Molecular Weight (g/mol) M.W. Theoretical: 65 kDa
Quantity 50 μg
Storage Requirements Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Endotoxin Concentration <1 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Gene Alias alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, EC 1.14.11.-, fat mass and obesity associated, Fat mass and obesity-associated protein, KIAA1752protein fto, MGC5149
Gene Symbol FTO
Research Category Lipid and Metabolism, Neuroscience
Purity or Quality Grade >90% SDS-PAGE
Protein FTO
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis