Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human FLIP Western Blot Standard Protein
Product Code. 18116370
Click to view available options
Quantity:
1 Vial
Conditionnement:
100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18116370
Marque: R&D Systems™ WBC001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Human FLIP Western Blot Standard Protein has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gene ID (Entrez) 8837
Name FLIP Western Blot Standard
Quantity 1 Vial
Storage Requirements Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis