Få mere at vide
Novus Biologicals™ Recombinant Human FAM100A GST (N-Term) Protein
Artikelnummer. 18461249 Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
25µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18461249
Brand: Novus Biologicals™ H00124402P0110ug
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 124402
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 45.4 kDa
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias family with sequence similarity 100, member A, FLJ31223, FLJ32185, hypothetical protein LOC124402
Gene Symbol UBALD1
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein FAM100A
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.