Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Epithelial Stromal Interaction 1 GST (N-Term) Protein
Product Code. 18682760 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Unit Size:
10µg
25µg
Product Code. 18682760
Brand: Novus Biologicals™ H00094240P0110ug
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 94240
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 73.9 kDa
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias BRESI1, EC 3.1.4.16, EC 3.6.3.6, epithelial stromal interaction 1 (breast), epithelial-stromal interaction protein 1, MGC29634
Gene Symbol EPSTI1
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein Epithelial Stromal Interaction 1
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis