Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Collagen alpha-1(XI) chain Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifica
Specifica
| Accession Number | NP_001177638.1 |
| Gene ID (Entrez) | 1301 |
| Name | Collagen alpha-1(XI) chain Protein |
| Quantity | 500 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not determined. |
| Gene Symbol | XI |
| Protein Length | Partial (see sequence information for more details). |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto