Läs mer
Novus Biologicals™ Recombinant Human CHN 1 GST (N-Term) Protein
Produktkod. 18667850 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek
10µg
25µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18667850
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ H00001123Q0125ug
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 1123
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 37.84 kDa
Quantity 25 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias a2-chimaerin, A-chimaerin, alpha-chimerin, ARHGAP2RhoGAP2, chimerin (chimaerin) 1, CHNDuane retraction syndrome 2, DURS2, NC, N-chimaerin, N-chimerin, Rho GTPase-activating protein 2, RHOGAP2
Gene Symbol CHN1
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein CHN 1
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.