Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CD79A Protein
Descrizione
The Recombinant Human CD79A Protein is derived from NS0.
Specifica
Specifica
| Accession Number | P11912-1 |
| For Use With (Application) | Flow Cytometry |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS and EDTA. |
| Gene ID (Entrez) | 973 |
| Molecular Weight (g/mol) | 13 kDa |
| Name | CD79A, CD79a antigen, CD79A antigen (immunoglobulin-associated alpha), CD79a molecule, immunoglobulin-associated alpha, IGAB-cell antigen receptor complex-associated protein alpha chain, Ig-alpha, MB1, MB-1, MB-1 membrane glycoprotein, Membrane-bound immunoglobulin-associated protein, Surface IgM-associated protein |
| Quantity | 50 μg |
| Source | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human CD79A protein Leu33-Arg143,with a C-terminal 6-His tag |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?