Läs mer
Novus Biologicals™ Recombinant Human Cadherin-19 GST (N-Term) Protein
Produktkod. 18399899 Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
25µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18399899
Brand: Novus Biologicals™ H00028513P0110ug
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 28513
Molecular Weight (g/mol) 113.4 kDa
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias cadherin 19, type 2, cadherin-19, CDH7CDH7L2
Gene Symbol CDH19
Research Category Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein Cadherin-19
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.