Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BST-2/Tetherin Protein
Descrizione
- Recombinant Protein
- Carrier Free (CF)
- The carrier free version does not contain Bovine Serum Albumin (BSA)
Specifica
Specifica
| Accession Number | Q10589-1 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Gene ID (Entrez) | 684 |
| Molecular Weight (g/mol) | 14 kDa |
| Purification Method | >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining |
| Quantity | 50 μg |
| Source | E. coli-derived human BST-2/Tetherin protein Asn49-Ser161, with an N-terminal Met and C-terminal 6-His tag |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method |
| Conjugate | Unconjugated |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?