Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Betacellulin Protein, Animal-Free
Código de producto. 18787316
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1µg
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18787316 1 mg 1µg
18788966 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18787316 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor BTBTCAFL01M
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Measured in a cell proliferation assay using Balb/3T3 mouse embryonic fibroblast cells. Rubin, J.S. et al. (1991) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88:415. The ED50 for this effect is 0.100-1.50 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Accession Number P35070.1
Formulation Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gene ID (Entrez) 685
Molecular Weight (g/mol) M.W.-theroretical: 9.9 kDa
Quantity 1 mg
Source E. coli-derived human Betacellulin/BTC protein Asp32-Gln118, with an N-terminal Met Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory.
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin Concentration <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias betacellulin, BTC, probetacellulin
Conjugate Unconjugated
Reconstitution Reconstitute at 100-500 μg/mL in PBS.
Product Line R&D Systems
Purity or Quality Grade >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein Betacellulin/BTC
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.