Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Beta-1 adrenergic receptor Protein
Product Code. 16057301
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16057301
Brand: enQuireBio™ QP8958ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Beta-1 adrenergic receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Accession Number NP_000675.1
Gene ID (Entrez) 153
Name Beta-1 adrenergic receptor Protein
Quantity 100 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol ADRB1
Protein Length Cytoplasmic Domain
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species Yeast
Protein Tag His
Sequence CRSPDFRKAF QRLLCCARRA ARRRHATHGD RPRASGCLAR PGPPPSPGAA SDDDDDDVVG ATPPARLLEP WAGCNGGAAA DSDSSLDEPC RPGFASESKV
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado