Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Aminopeptidase N/CD13 Protein
Código de producto. 18340368
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18340368
Marca: R&D Systems™ 3815ZN010
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Enzyme Activity
Measured by its ability to cleave the fluorogenic peptide substrate, Ala-7-amido-4-methylcoumarin (Ala-AMC). The specific activity is >2,500 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Accession Number NP_001141
For Use With (Application) Enzyme Activity
Formulation Supplied as a 0.2 μm filtered solution in MES and NaCl.
Gene ID (Entrez) 290
Molecular Weight (g/mol) M.W. (Observed): 131 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 104 kDa
Name Aminopeptidase N/CD13
Quantity 10 μg
Source Mouse myeloma cell line, NS0-derived human Aminopeptidase N/CD13 protein Lys69-Lys967, with a C-terminal 10-His tag
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Endotoxin Concentration <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Symbol ANPEP
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Protein Aminopeptidase N/CD13
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado