Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human ADP-ribosylation factor 4 Protein
Produktkode p-7155018
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 16084091
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP8338ec10ug
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ADP-ribosylation factor 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Accession Number NP_001651.1
Gene ID (Entrez) 378
Name ADP-ribosylation factor 4 Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol ARF2
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag GST
Sequence MGLTISSLFS RLFGKKQMRI LMVGLDAAGK TTILYKLKLG EIVTTIPTIG FNVETVEYKN ICFTVWDVGG QDRIRPLWKH YFQNTQGLIF VVDSNDRERI QEVADELQKM LLVDELRDAV LLLFANKQDL PNAMAISEMT DKLGLQSLRN RTWYVQATCA TQGTGLYEGL DWLSNELSKR
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.