Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human ABCA4 GST (N-Term) Protein
Code produit 18604220 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18604220 25 μg 25µg
18696421 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18604220 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur H00000024Q0125UG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    904.00€
    799.05€ / 25µg
    Save 104.95€
    11% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 24
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 36.74 kDa
Quantity 25 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias ABC10, ABCRRMP, ARMD2DKFZp781N1972, ATP binding cassette transporter, ATP-binding cassette sub-family A member 4, ATP-binding cassette transporter, retinal-specific, ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 4, ATP-binding transporter, retina-specific, CORD3, EC 3.6.3, FFMFLJ17534, photoreceptor rim protein, retinal-specific ATP-binding cassette transporter, retina-specific ABC transporter, RIM ABC transporter, RIM protein, RmP, RP19, Stargardt disease protein, STGD, STGD1
Gene Symbol ABCA4
Research Category Vision
Product Line Novus
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein ABCA4
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.