Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Lipid kinase YegS Protein
Product Code. 16096900
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16096900
Brand: enQuireBio™ QP696550ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Lipid kinase YegS, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Accession Number NP_416590.1
Gene ID (Entrez) 946626
Name Lipid kinase YegS Protein
Quantity 50 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol yegS
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity E. coli
Species E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sequence MAEFPASLLI LNGKSTDNLP LREAIMLLRE EGMTIHVRVT WEKGDAARYV EEARKFGVAT VIAGGGDGTI NEVSTALIQC EGDDIPALGI LPLGTANDFA TSVGIPEALD KALKLAIAGD AIAIDMAQVN KQTCFINMAT GGFGTRITTE TPEKLKAALG SVSYIIHGLM RMDTLQPDRC EIRGENFHWQ GDALVIGIGN GRQAGGGQQL CPNALINDGL LQLRIFTGDE ILPALVSTLK SDEDNPNIIE GASSWFDIQA PHDITFNLDG EPLSGQNFHI EILPAALRCR LPPDCPLLR
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt